missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-tert-butyl-Phosphit, TRC

Artikelnummer. 30378038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378038 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30378038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4295151G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13086-84-5
Summenformel C8H19O3P
Molekulargewicht (g/mol) 194.21
Synonym Phosphonic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Phosphonic Acid Di-tert-butyl Ester, Di-tert-butyl Phosphonate
IUPAC-Name 2-Methyl-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxyphosphonoyloxy]propan
SMILES CC(C)(C)OP(=O)OC(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl Phosphite
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Formelmasse 194.1072
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.