Learn More
Di-tert-butylphosphit, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468658 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13468658 5 g Glasflasche 5 Gramm
13458658 1 g Glasflasche 1 Gramm
13478658 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13468658 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449390050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13086-84-5 | C8H18O3P | 193.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13086-84-5
Summenformel C8H18O3P
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00014999,MFCD00014999
InChI-Schlüssel GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 21959072
IUPAC-Name Ditert-Butyl Phosphit
SMILES CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl phosphite
Dichte 0.9950g/mL
Siedepunkt 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 163°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3CO]2P(O)H
Menge 5 g
Relative Dichte 0.995
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-tert-butyl phosphite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.