Learn More
Di-tert-Butylperoxid, TRC
Artikelnummer. 30375918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375918 10 mL
30374912 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49529310ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-05-4
Summenformel C8H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.23
IUPAC-Name 2-Tert-butylperoxy-2-methylpropan
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-tert-butyl Peroxide
Menge 10 mL
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Formelmasse 146.1307