Learn More
Di-tert-Butyldisulfid, TRC
Artikelnummer. 30386844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386844 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4937455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl disulfide
CAS 110-06-5
Summenformel C8 H18 S2
Menge 5 g
Synonym Disulfide, bis(1,1-dimethylethyl), tert-Butyl disulfide (6CI,8CI), Bis(1,1-dimethylethyl) disulfide, 2,2,5,5-Tetramethyl-3,4-dithiahexane, 2-(tert-Butyldisulfanyl)-2-methylpropane, Bis(tert-butyl)disulfide, Di-tert-butyl disulfide, NSC 677434, t-Butyl disulfide
InChI-Formel InChI=1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
IUPAC-Name 2-(tert-Butyldisulfanyl)-2-methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 178.36
Formelmasse 178.085