Learn More
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, AR-zertifiziert für Analysen
Tekniske data
Tekniske data
| Schmelzpunkt | 75 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 9 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 381,36 g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium tetraborate decahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?