Learn More
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073568
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
1303-96-4
B4Na2O7·10H2O
149193
1303-96-4
B4Na2O7·10H2O
149193
Di-Natriumtetraborat-Decahydrat, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 75°C
Farbe Weiß
pH 9
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 381.36g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.