Learn More
Dinatriumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254110 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10254110 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10345720 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10264110 3 kg Kunststoffpulverbehälter 3 Kilogramm
10419190 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10254110 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/4520/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 CHF
    177.00 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 9.00 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
HNa2O4P, CAS-Nummer-7558-79-4, Dinatriumorthophosphat, Acetest, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Sodaphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, 3 kg, CHEBI:34683, weiß
HNa2O4P, CAS-Nummer 7558-79-4, Dinatriumorthophosphat, Acetest, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Sodaphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, Dinatriumphosphat, 3 kg, CHEBI:34683, weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 8,7 bis 9,3
Physikalische Form Pulver Feststoff
Menge 1 kg
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Formelmasse 141,96 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter