Learn More
Dinatriumhydrogen-Orthophosphat, 0.25-M-Lösung, zertifiziert, für HPLC, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10503484 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10503484 500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10503484 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7650/PB08
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 7558-79-4
pH 9.1
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
Summenformel HNa2O4P
MDL-Nummer MFCD00003496
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumhydrogen-Phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Formelmasse 141,98 g/mol
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche