Learn More
Di-Kaliumwasserstofforthophosphat-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
Di-Kaliumwasserstofforthophosphat-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:1kg, CAS:16788-57-1, weiß, Summenformel:H7K2O7P, Molekulargewicht:228,219, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:8,5 bis 9,6
Spezifikation
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 9.6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 228.23g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |