Learn More
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10407270 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10407270 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
10376430 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10101490 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407270 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/5240/65
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11-4-7758 | Molekularformel: HK2O4P | Molekulargewicht: 174,17 g/mol
Dikaliumhydrogenorthophosphat, wasserfrei, hochrein, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer 11383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 340 °C
Farbe Weiß
pH 8,5 bis 9,6
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Verpackung Kunststoffkeg
Formelmasse 174,18 g/mol