Learn More
(-)-Di-p-toluoyl-L-Weinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10409030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10409030
Marke: Thermo Scientific Acros 117570250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 32634-66-5 | C20H18O8 | 386.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32634-66-5
Summenformel C20H18O8
Molekulargewicht (g/mol) 386.36
MDL-Nummer MFCD00064440
InChI-Schlüssel CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-N
Synonym 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy succinic acid, di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l-dtta, --di-p-toluoyl-l-tartaric acid, --di-1,4-o-toluoyl-l-tartaric acid, --o,o'-di-p-toluoyl-l-tartaric acid, l---di-p-toluoyltartaric acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyloxy butanedioic acid, 2r,3r-2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy butanedioic acid, butanedioicacid, 2,3-bis 4-methylbenzoyl oxy-, 2r,3r
PubChem CID 12297760
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)oxy]Butandiolsäure;Hydrat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C1=CC=C(C)C=C1)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164°C to 170°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Menge 25 g
Spezifischer Drehzustand −142° (20°C c=10,C2H5OH)
Spezifische Drehung -142
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and ethanol
Formelmasse 386.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver