Learn More
(+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-weinsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17971906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971906 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971906 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1497.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-weinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
CAS 32634-68-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H18 O8
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-tartaric Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, di-p-toluate, (+)- (8CI), p-Toluic acid, diester with D-tartaric acid (7CI), (+)-Bis-O,O'-(4-toluoyl)-D-tartrate, (+)-Di-O,O'-p-toluoyltartaric acid, (+)-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, (+)-Di-O-(p-toluoyl)tartaric acid, (+)-Di-O-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (+)-Ditoluoyltartaric acid, (+)-O,O-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid, (S,S)-O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid, D-Bis(O-4-methylbenzoyl)tartaric acid, D-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, D-Di-p-toluoyltartaric acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Di-p-toluoyl-l-tartaric acid, NSC 97592, Rivastigmine Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)Oxy]Butandiolsäure
Molekulargewicht (g/mol) 386.35
Menge 25 mg
Formelmasse 386,1002 g/mol