Learn More
Di-O-Benzoyl-L-Weinsäure, TRC
Artikelnummer. 30367454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367454 50 g 50 Gramm
30366769 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367454 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41732650G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2743-38-6
Summenformel C18 H14 O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.3
Synonym (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, Ramipril Imp. M (EP), Dibenzoyltartric Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis(benzoyloxy)-, (2R,3R)-, Butanedioic acid, 2,3-bis(benzoyloxy)-, [R-(R*,R*)]-, Tartaric acid, dibenzoate (6CI), Tartaric acid, dibenzoate, (-)- (8CI), (-)-2,3-Dibenzoyl-L-tartaric acid, (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid, (-)-Dibenzoyltartaric acid, (-)-L-Dibenzoyltartaric acid, (-)-O,O'-Dibenzoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Dibenzoyltartaric acid, (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid, (2R,3R)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2R,3R)-O,O'-Dibenzoyltartaric acid, (R,R)-2,3-Dibenzoyloxysuccinic acid, (R,R)-O,O'-Dibenzoyltartaric acid, 2,3-Di-O-benzoyl-L-tartaric acid, 2,3-Dibenzoyl-L-tartaric acid, Dibenzoyl-(+)-tartaric acid, Dibenzoyl-L-tartaric acid, L-(-)-Dibenzoyltartaric acid, L-Dibenzoyltartaric acid, NSC 118224, NSC 338494, O,O-Dibenzoyl-(R,R)-tartaric acid, O,O-Dibenzoyltartaric acid, O,O'-Dibenzoyl-(2R,3R)-tartaric acid, O,O'-Dibenzoyl-(R,R)-tartaric acid, O2,O3-Dibenzoyl-L-tartaric acid
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dibenzoyloxybutandialsäure
SMILES OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid (Dibenzoyltartric Acid)
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
Formelmasse 358.0689