Learn More
Di-O-benzoyl-D-weinsäure, TRC
Artikelnummer. 30360046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360046 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360046 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD417325250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid
CAS 17026-42-5
Summenformel C18H14O8
Menge 250 g
Synonym (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)butanedioic Acid, (+)-Di-O-benzoyl-D-tartaric Acid, (+)-O,O'-Dibenzoyl-(2S,3S)-tartaric Acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic Acid, NSC 97424
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 358.3
Formelmasse 358.0689