Learn More
Di-n-Propylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342787 500 mL 500 Milliliter
11332787 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11342787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15808.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 142-84-7 | C6H15N | 101.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-84-7
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00009362
InChI-Schlüssel WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropylamine, di-n-propylamine, 1-propanamine, n-propyl, n-dipropylamine, n-propyl-1-propanamine, rcra waste number u110, dipropyl amine, rcra waste no. u110, unii-60p318iiry, ccris 4805
PubChem CID 8902
IUPAC-Name N-Propylpropan-1-amin
SMILES CCCNCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-propylamine
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.738
Siedepunkt 109°C to 110°C
Flammpunkt 7°C (45°F)
Geruch Ammonia-like
Brechungsindex 1.405
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2383
Beilstein 505974
Merck Index 14,3343
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99%