Learn More
Di-n-propylphthalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Di-n-propyl phthalate is used to make plasticizers and polymer additives. It is also used in chemical reagents, organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Di-n-propylphthalat wird zur Herstellung von Weichmachern und Polymeradditiven verwendet. Es wird auch in chemischen Reagenzien, organischen Zwischenprodukten, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-propyl phthalate |
| Siedepunkt | 168°C to 170°C (3 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Beilstein | 2332522 |
| Formelmasse | 250.3 |
| Reinheit (%) | 98% |