Learn More
Di-n-Propyl-Disulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045228
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11352327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09881.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 629-19-6 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-19-6
Summenformel C6H14S2
Molekulargewicht (g/mol) 150.30
MDL-Nummer MFCD00009378
InChI-Schlüssel ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipropyl disulfide, propyl disulfide, disulfide, dipropyl, n-propyl disulfide, di-n-propyl disulfide, 4,5-dithiaoctane, dipropyl disulphide, 1-propyldisulfanyl propane, propyldithiopropane, 1,1'-dithiodipropane
PubChem CID 12377
ChEBI CHEBI:45758
IUPAC-Name 1-(Propyldisulfanyl)propan
SMILES CCCSSCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-propyl disulfide
Schmelzpunkt -86°C
Siedepunkt 193°C to 194°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 969200
Formelmasse 150.31
Reinheit (%) 99%