Learn More
Di-n-octyldichlorotin, TRC
Artikelnummer. 30135580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135580 25 g 25 Gramm
30041077 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48175525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3542-36-7
Summenformel C16 H34 Cl2 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 416.06
Synonym Di-n-Octyltin-dichloride, Stannane, dichlorodioctyl-, Dioctyltin dichloride (6CI), Tin, dichlorodioctyl- (7CI), Dichlorodioctylstannane, Dichlorodioctyltin, Dioctyldichlorotin, Dioctylstannyl dichloride, NSC 102574
IUPAC-Name Dichloro(dioctyl)stannan
SMILES CCCCCCCC[Sn](Cl)(Cl)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-Octyltin-dichloride
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/2C8H17.2ClH.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;;/h2*1,3-8H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formelmasse 416.106