Learn More
Di-n-octylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Di-n-octylamine can be used as intermediate for the preparation of antistatic agent, softener, surfactant and it is also used as metal extraction agent and amine solvent. In addition, it can be used to get octanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Di-n-Octylamin kann als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Antistatika, Weichmachern und Tensiden sowie als Metallextraktionsmittel und Amin-Lösungsmittel verwendet werden. Darüber hinaus kann es verwendet werden, um Octanal zu erhalten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-octylamine |
| Schmelzpunkt | 13°C to 15°C |
| Dichte | 0.799 |
| Siedepunkt | 297°C to 298°C |
| Flammpunkt | 142°C (287°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Strukturformel | [CH3(CH2)7]2NH |
| Brechungsindex | 1.4432 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Di-n-octylamine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Di-n-octylamine