missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-n-octyl Phthalat, TRC

Artikelnummer. 17914995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914995 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17914995 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4817501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 117-84-0
Summenformel C24 H38 O4
Molekulargewicht (g/mol) 390.56
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dioctyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dioctyl ester (9CI), Phthalic acid, dioctyl ester (6CI,8CI), 1,2-Di-n-octyl phthalate, Bis(n-octyl) phthalate, DNOP, Di-n-octyl phthalate, Dicaprylyl phthalate, Dinopol NOP, Dioctyl o-phthalate, Dioctyl phthalate, Monocizer W 555, NSC 15318, Octyl phthalate, Phthalic acid dioctyl ester, Vinycizer 85, n-Octyl phthalate, Phthalic acid di-n-octyl ester, Phthalic acid, bis-n-octyl ester
IUPAC-Name Dioctyl-Benzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Di-n-octyl phthalate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Formelmasse 390.277
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.