Learn More
Di-n-Hexylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486026 100 g 100 Gramm
11476026 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22325.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6294-31-1 | C12H26S | 202.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6294-31-1
Summenformel C12H26S
Molekulargewicht (g/mol) 202.40
MDL-Nummer MFCD00009528
InChI-Schlüssel LHNRHYOMDUJLLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl sulfide, hexane, 1,1'-thiobis, dihexyl sulfide, di-n-hexyl sulfide, 7-thiatridecane, dihexyl sulphide, n-hexyl sulfide, di-n-hexylsulfide, hexylthiohexane, normal-hexyl sulfide
PubChem CID 80517
IUPAC-Name 1-(hexylsulfanyl)hexane
SMILES CCCCCCSCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-hexyl sulfide
Dichte 0.849
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 116°C (241°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.4587
Menge 100 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1738333
Formelmasse 202.4
Reinheit (%) 97%