Learn More
(Di-n-dodecyl)Dimethylammoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329789 2 g 2 Gramm
11339789 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22839.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3282-73-3 | C26H56BrN | 462.645 g/mol
(Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide is used as a phase transfer catalyst. It is also used as floor disinfectant. Further, it acts as surface-active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(Di-n-dodecyl)Dimethylammoniumbromid wird als Phasentransferkatalysator verwendet. Es wird auch als Bodendesinfektionsmittel verwendet. Darüber hinaus wirkt es als oberflächenaktiver Wirkstoff.
Löslichkeit
Löslich in heißem und kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3282-73-3
Summenformel C26H56BrN
Molekulargewicht (g/mol) 462.645
MDL-Nummer MFCD00041969
InChI-Schlüssel XRWMGCFJVKDVMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym didodecyldimethylammonium bromide, dilauryldimethylammonium bromide, n-dodecyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium bromide, didodecyl dimethyl ammonium bromide, unii-7y37a25k2i, dimethyldidodecylammonium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide, didodecyl dimethyl azanium bromide, 1-dodecanaminium, n-dodecyl-n,n-dimethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 18669
IUPAC-Name Didodecyl(dimethyl)azanium;bromid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Strukturformel [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br
Menge 2 g
Beilstein 3576662
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot and cold water.
Formelmasse 462.65
Reinheit (%) ≥98%