Learn More
Di-n-Decyl-Dimethylammoniumbromid, 80 % wässr. Gel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309879 100 g 100 Gramm
11319879 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24832.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2390-68-3 | C22H48BrN | 406.537 g/mol
Di-n-decyl dimethylammonium bromide is an efficient phase-transfer catalyst useful in many organic reactions. It is useful in many organic transformations such as isomerization, esterification, and alkylation among others.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-decyl Dimethylammoniumbromid ist ein effizienter Phasentransferkatalysator, der in vielen organischen Reaktionen nützlich ist. Es ist nützlich bei vielen organischen Transformationen wie Isomerisierung, Veresterung und Alkylierung unter anderem.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-68-3
Summenformel C22H48BrN
Molekulargewicht (g/mol) 406.537
MDL-Nummer MFCD00012194
InChI-Schlüssel UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Synonym didecyldimethylammonium bromide, di-n-decyldimethylammonium bromide, n-decyl-n,n-dimethyldecan-1-aminium bromide, ddab, didecyl dimethyl ammonium bromide, unii-72l098xl5y, 1-decanaminium, n-decyl-n,n-dimethyl-, bromide, didecyldimethylamine, bromide, didecyl-dimethyl-ammonium bromide, didecyl dimethyl azanium bromide
PubChem CID 16957
IUPAC-Name Didecyl(dimethyl)azanium;bromid
SMILES CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-decyl dimethylammonium bromide
Namenshinweis 80% aq. gel
Strukturformel [CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
Brechungsindex 1.457
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 406.54