Learn More
Di-n-Butylzinnoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397717
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397717 250 g 250 Gramm
11387717 50 g 50 Gramm
11377717 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014117.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 818-08-6
Summenformel C8H18OSn
Molekulargewicht (g/mol) 248.941
MDL-Nummer MFCD00001992
InChI-Schlüssel JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
IUPAC-Name Dibutyl(oxo)zinn
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin oxide
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Dichte 1.58g/mL
Geruch Odorless
Strukturformel [CH3(CH2)3]2SnO
Menge 250 g
UN-Nummer UN3146
Beilstein 4126243
Formelmasse 248.92
Physikalische Form Pulver