Learn More
Di-n-Butyltindilaurat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364819 500 g 500 Gramm
11386319 25 g 25 Gramm
11354819 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 071130.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-58-7 | C32H64O4Sn
Di-n-butyltin dilaurate is used as a catalyst for the production of polyurethanes as well as for the transesterification reactions. It is involved in the vulcanization of silicones and a stabilizer in polyvinyl chloride (PVC). It acts as a rust inhibitor for polyurethanes, polyols, silicones and as a fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-58-7
Summenformel C32H64O4Sn
MDL-Nummer MFCD00008963
Synonym Di-n-butyltin didodecanoate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin dilaurate
Schmelzpunkt <10°C
Farbe Gelb
Dichte 1.066 g/mL
Siedepunkt >204°C (12 mmHg)
Flammpunkt 235°C (455°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Brechungsindex 1.473
Menge 500 g
UN-Nummer UN2788
Merck Index 14,3038
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Formelmasse 631.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyltin dilaurate, 95%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butyltin dilaurate