Learn More
Di-n-Butyltin-bis(2,4-Pentandionat), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436786 250 g 250 Gramm
11426786 50 g 50 Gramm
11416786 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23921.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22673-19-4 | C18H32O4Sn
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22673-19-4
Summenformel C18H32O4Sn
MDL-Nummer MFCD00077994
Synonym dibutyltin bis acetylacetonate, di-n-butylbis 2,4-pentanedionate tin, dibutyltin bis 2,4-pentanedionate, 3-penten-2-one, 4,4'-dibutylstannylene bis oxy bis-, 3z,3'z, 3z-4-dibutyl 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy stannyl oxy pent-3-en-2-one, z-4-dibutyl-z-1-methyl-3-oxo-but-1-enoxy stannyl oxypent-3-en-2-one
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyltin bis(2,4-pentanedionate)
Schmelzpunkt 26°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Geruch Weak
Brechungsindex 1.515
Menge 250 g
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 431.16
Reinheit (%) 95%