Learn More
Alfa Aesar™ Di-n-butylammoniumtetrafluoroborat, 98 %
Artikelnummer. 11499726
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11499726
Marke: Alfa Aesar™ B20251.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 12107-76-5
Summenformel C8H20BF4N
Molekulargewicht (g/mol) 217.06
MDL-Nummer MFCD00034899
InChI-Schlüssel CAZKFGXFAVXKIF-UHFFFAOYSA-O
Synonym di-n-butylammonium tetrafluoroborate, dibutylazanium tetrafluoroborate, dibutylamine tetrafluoroborate, dibutylammonium tetrafluoroborate 1-, dibutylammonium tetrafluoroborate, dibutylammonium, tetrafluoroborate, dibutylamine, tetrafluoroborate 1-, 1-butanamine, n-butyl-, tetrafluoroborate 1-, dibutylamine tetrafluoborate, c8h20n.bf4
PubChem CID 25510
IUPAC-Name Dibutylazanium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCC[NH2+]CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylammonium tetrafluoroborate
Strukturformel (C4H9)2NH2BF4
Menge 100 g
Formelmasse 217.06
Reinheit (%) 98%