Learn More
Di-n-butylamin, für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055343 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10055343 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10423745 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055343 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 390610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.50 CHF
    42.65 CHF / 10 Milliliter
    Sparen 4.85 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-92-2
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
MDL-Nummer MFCD00009429
InChI-Schlüssel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-Name N-Butylbutan-1-amin
SMILES CCCCNCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylamine
Schmelzpunkt -62.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7600g/mL
Siedepunkt 159.0°C
Flammpunkt 39°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]2NH
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180
Menge 10 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Merck Index 15, 3037
Relative Dichte 0.76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.05g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene, acetone, miscible with hydrocarbons
Transmission 99 (c=0.01M water, 254nm) min.
Viskosität 0.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) ≥99% (GC)
Güte HPLC
Physikalische Form Kristallines, fließendes Pulver