Learn More
Di-n-Butylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479153 2500 mL 2500 Milliliter
11469153 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479153 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11671.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-92-2 | C8H19N | 129.247 g/mol
Di-n-butylamine is an important intermediate used for various applications in organic synthesis. It is involved in the production of rubber chemicals like di-n-butylthiocarbamate thiuram, emulsifiers and dibutylethanolamine, which is used in coatings and paints. It is also used as plasticizer in PVC matrix and a corrosion inhibitor in an aqueous system. It plays an important role as a catalyst in vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-Butylamin ist ein wichtiges Zwischenprodukt für verschiedene Anwendungen in der organischen Synthese. Es ist an der Herstellung von Gummichemikalien wie di-n-Butylthiocarbamat Thiuram, Emulgatoren und Dibutylethanolamin beteiligt, das in Beschichtungen und Farben verwendet wird. Es wird auch als Weichmacher in der PVC-Matrix und als Korrosionshemmer in einem wässrigen System verwendet. Außerdem spielt es eine wichtige Rolle als Katalysator bei der Vulkanisierung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ether, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Zink, Eisen und Kupfer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-92-2
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD00009429
InChI-Schlüssel JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutylamine, di-n-butylamine, 1-butanamine, n-butyl, n-butyl-1-butanamine, dibutilamina, n-dibutylamine, di-n-butyl amine, dibutyl amine, di-normal-butylamine, dibutyl-amine
PubChem CID 8148
IUPAC-Name N-Butylbutan-1-amin
SMILES CCCCNCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butylamine
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 0.767
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 39°C (102°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Amine-like
Strukturformel [CH3(CH2)3]2NH
Brechungsindex 1.4169
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2248
Beilstein 506001
Merck Index 14,3032
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,ethanol and acetone.
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-n-butylamine