Learn More
Di-n-butyl-Sebacat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483757 500 g 500 Gramm
11473757 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18231.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-43-3 | C18H34O4 | 314.466 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-43-3
Summenformel C18H34O4
Molekulargewicht (g/mol) 314.466
MDL-Nummer MFCD00027218
InChI-Schlüssel PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
IUPAC-Name Dibutyldecandioat
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-n-butyl sebacate
Schmelzpunkt -11°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 344°C to 345°C
Flammpunkt 178°C (352°F)
Brechungsindex 1.441
Menge 500 g
Beilstein 1798308
Formelmasse 314.47
Reinheit (%) 94%