Learn More
Di-N-Butyl-Ether, 99+ %, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355940 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10355940 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
12678625 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355940 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/1350/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 142-96-1
Summenformel C8H18O
MDL-Nummer 9461
Spezifikation
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 141°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte 4.48
Formelmasse 130.23g/mol
Dampfdruck 6.4mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-n-butyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.