Learn More
Di-Iso-Propylether, AR-zertifiziert für Analysen, mit BHT stabilisiert, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10699103 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10699103 5 L Metallkanister 5 Liter
10657022 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10366180 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10082923 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10699103 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/5002/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C6H14O, CAS-Nummer 108-20-3, 2,2'-Oxydipropan, 2-Isopropoxypropan, bis Isopropylether, Diisopropylether, Diisopropylether, Diisopropyoxid, Äther, Isopropyl, Isopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-Oxybis, 2,5 l, 68 °C, farblos, 102,18 g/mol, ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-20-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer 8880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Spezifikation
Schmelzpunkt -85.5°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 68°C
Verpackung Metallkanister
Menge 5 L
Dampfdichte 1.42
Formelmasse 102.18g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.