Learn More
Di-μ-Chlorobis(p-Cymol)Chlororuthenium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10467402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10467402 1 g Glasflasche 1 Gramm
10320304 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363290010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52462-29-0 | C20H28Cl4Ru2 | 612.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52462-29-0
Summenformel C20H28Cl4Ru2
Molekulargewicht (g/mol) 612.39
MDL-Nummer MFCD00064793
InChI-Schlüssel LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
Synonym dichloro p-cymene ruthenium ii dimer, di-mu-chloro-bis chloro p-cymene ruthenium ii, rucl2 p-cymene 2, ru p-cymene cl2 2, dichloro p-cymene ruthenium dimer, p-cymene ruthenium ii chloride dimer, dichloro-p-cymene ruthenium ii dimer
PubChem CID 10908223
IUPAC-Name Dichlorruthenium; 1-Methyl-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di-μ-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Braun-Rot bis Orange-Rot
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 612.39
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristall oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Di-mu-chlorobis(p-cymene)chlororuthenium(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.