Learn More
Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11452190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452190 5 g 5 Gramm
11442190 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28938.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124733-24-0
Summenformel C12H18S2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 282.57
MDL-Nummer MFCD09266191
InChI-Schlüssel FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
PubChem CID 14382824
IUPAC-Name [Dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]-dimethyl-thiophen-2-ylsilan
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 5 g
Formelmasse 282.57
Reinheit (%) 97%