Learn More
Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11442190
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11442190
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28938.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124733-24-0
Summenformel C12H18S2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 282.57
MDL-Nummer MFCD09266191
InChI-Schlüssel FGYSQQKHYAVZEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym di 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis thiophen-2-yl disilane, bis 2-thienyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi088, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di 2-thienyl disilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-di thiophen-2-yl disilane
PubChem CID 14382824
IUPAC-Name [Dimethyl(thiophen-2-yl)silyl]-dimethyl-thiophen-2-ylsilan
SMILES C[Si](C)(C1=CC=CS1)[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Menge 1 g
Formelmasse 282.57
Reinheit (%) 97%