Learn More
(DHQ)2PHAL, TRC
Artikelnummer. 30180113
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180113 100 mg 100 Milligramm
30180049 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180113 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD299920100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140924-50-1
Summenformel C48H54N6O4
Molekulargewicht (g/mol) 778.98
Synonym 1,4-Bis(9-O-dihydroquininyl)phthalazine, 1,4-Bis(9-O-dihydroquinyl)phthalazine, 1,4-Bis(dihydroquinine)phthalazine, (8alpha,9R)-(8' 'alpha,9' 'R)-9,9' '-[1,4-Phthalazinediylbis(oxy)]bis[10,11-dihydro-6'-methoxycinchonan];
SMILES CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H]([C@@H]4C[C@@H]5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (DHQ)2PHAL
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30+,31-,32+,43-,44-,45-,46-/m1/s1
Formelmasse 778.4207