Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v3.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Artikelnummer. 15819826 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15819826 100 reactions 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15819826 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4390229
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Enthält die AmpliTaq™ DNA-Polymerase, FS, BigDye Terminatoren v3.0, pGEM™ – 3Zf(+)-Kontroll-Template, -21 M13-Kontroll-Primer (vorwärts) und vorgemischte Fertigreaktion.
Das dGTP BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit ist für die Sequenzierung von GT- und G-reiche Matrizen optimiert.
  • Sicherstellung zuverlässiger Ergebnisse bei schwierigen Regionen und Veredelungsanwendungen
  • Sequenz-Templates mit anspruchsvollen Sequenzkontexten
  • Sequenzierung problematischer Templates, die von Standard-Chemikalien nicht unterstützt werden
  • Das dGTP BigDye™ Terminator-Kit ersetzt dITP durch dGTP und ermöglicht es Ihnen, diese schwer zu sequenzierenden Bereiche zuverlässig zu durchlaufen, um einen frühzeitigen Signalverlust in diesen Proben zu vermeiden
  • Optimiert für GT-reichen Templates: Erzielen Sie eine höhere Erfolgsquote auch mit Ihren schwierigen GT-reichen Templates
  • Das dGTP BigDye™ Terminator-Kit bietet durch die Verwendung der gleichen Chemikalien wie das BigDye™ Terminator-Standardkit (nur dITP ist durch dGTP ersetzt) eine bewährte Leistung
  • Optimiert für GT-reiche und andere schwer zu sequenzierende Templates
Order Info
100 Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Das Kit enthält die AmpliTaq™ DNA-Polymerase, FS, BigDye
Terminatoren v3.0, pGEM™ – 3Zf(+)-Kontroll-Template,
-21 M13-Kontroll-Primer (vorwärts) und vorgemischte Fertigreaktion.
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Format 12-Well-Streifen, 8-Well-Streifen, 96- oder 384-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung GT-reicher oder schwieriger Templates
Anzahl Reaktionen 100 reactions
Produktlinie BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Kit für die für Terminator V3.0 bereite Reaktionszyklussequenzierung
Menge 100 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Verfahren Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren
Template-Kompatibilität BAC-DNA, genomische DNA (bakteriell), Plasmid-DNA (≤ 15 kb), PCR-Amplikone, einzelsträngige DNA