missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1,2 mL
Packungsgröße:
1.20 Milliliter
Beschreibung
Dieser Sequenzierungspuffer ist optimiert für den Einsatz mit BigDye™ Terminator v1.0 und v3.0 Zyklus-Sequenzierungs-Kits.
Bestellinformation
1.2mL
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | Sequenzierungspuffer |
| Konzentration | 5X |
| Inhalt und Lagerung | Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung GT-reicher oder schwieriger Templates |
| Produktlinie | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttyp | Sequenzierungspuffer |
| Menge | 1,2 mL |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Form | Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur