Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v1.0 & v3.0 5X Sequencing Buffer
Artikelnummer. 15829746 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1,2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15829746
Marke: Applied Biosystems™ 4305605
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Sequenzierungspuffer ist optimiert für den Einsatz mit BigDye™ Terminator v1.0 und v3.0 Zyklus-Sequenzierungs-Kits.
Dieser Sequenzierungspuffer ist optimiert für den Einsatz mit BigDye™ Terminator v1.0 und v3.0 Zyklus-Sequenzierungs-Kits.
Bestellinformation
1.2mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Sequenzierungspuffer
Konzentration 5X
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung GT-reicher oder schwieriger Templates
Produktlinie BigDye Terminator, BigDye
Produkttyp Sequenzierungspuffer
Menge 1,2 mL
Versandbedingung Trockeneis
Form Flüssig