Learn More
Applied Biosystems™ dGTP BigDye™ Terminator v1.0 Ready Reaction Cycle Sequencing Kit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Mit AmpliTaq™ DNA-Polymerase, FS, BigDye Terminatoren v1.0, pGEM™ - 3Zf(+)-Kontroll-Template, -21 M13-Kontroll-Primer (vorwärts) und vorgemischte Fertigreaktion.
- Sicherstellung zuverlässiger Ergebnisse bei schwierigen Regionen und Veredelungsanwendungen
- Sequenz-Templates mit anspruchsvollen Sequenzkontexten
- Sequenzierung problematischer Templates, die von Standard-Chemikalien nicht unterstützt werden
- Optimiert für GT-reichen Templates: Erzielen Sie eine höhere Erfolgsquote auch mit Ihren schwierigen GT-reichen Templates
- Das dGTP BigDye™ Terminator-Kit bietet durch die Verwendung der gleichen Chemikalien wie das BigDye™ Terminator-Standardkit (nur dITP ist durch dGTP ersetzt) eine bewährte Leistung
- Optimiert für GT-reiche und andere schwer zu sequenzierende Templates
- Einfache Integration in Ihren Arbeitsablauf: dGTP BigDye™ Terminator-Kits erfordern keine neue Software oder Neukalibrierung des Geräts, sodass Sie es problemlos in Ihren aktuellen Arbeitsablauf mit minimalen Änderungen an Ihren Protokollen integrieren können
- Das dGTP BigDye™ Terminator-Kit ersetzt dITP durch dGTP und ermöglicht es Ihnen, diese schwer zu sequenzierenden Bereiche zuverlässig zu durchlaufen, um einen frühzeitigen Signalverlust in diesen Proben zu vermeiden
Bestellinformation
100 Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält die AmpliTaq™ DNA-Polymerase, FS, die BigDye Terminatoren v1.0, pGEM™ – 3Zf(+) Kontroll-Template, -21 M13-Kontrollprimer (vorwärts) und fertiges Reaktionsgemisch Bei –15 bis –25 °C lagern. |
| Format | 12-Well-Streifen, 8-Well-Streifen, 96- oder 384-Well-Platte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung GT-reicher oder schwieriger Templates |
| Anzahl Reaktionen | 100 reactions |
| Produktlinie | BigDye Terminator, BigDye |
| Produkttyp | Sequenzierungskit |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Verfahren | Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren |
| Template-Kompatibilität | BAC-DNA, genomische DNA (bakteriell), Plasmid-DNA (≤ 15 kb), PCR-Amplikone, einzelsträngige DNA |