missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ DG 041

Artikelnummer. 18034872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18034872 50 mg 50 Milligramm
18005512 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18034872 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 6240/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective EP3 antagonist; antiplatelet and antithrombotic

DG 041 is a potent and selective EP3 antagonist (IC50 = 4.6 nM). Inhibits PGE2 facilitation of platelet aggregation in vitro and ex vivo. Displays good plasma and metabolic stability. Does not affect bleeding time in rats. Antiplatelet and antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2E)-3-[1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-5-fluoro-3-methyl-1H-indol-7-yl]-N-[(4,5-dichloro-2-thienyl)sulfonyl]-2-propenamide
CAS 861238-35-9
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Ziel Prostanoid Receptor Antagonists
Summenformel C23H15Cl4FN2O3S2
Reinheit 0.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.