Learn More
Dextrose, wasserfrei, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dextrose |
| Namenshinweis | Anhydrisch |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 500 g |
| Relative Dichte | 1 l = 1.54 kg |
| Formelmasse | 180.16 |
| Güte | USP |