Learn More
Alkohol, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15587934
Alkohol, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15587934 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 15587934
Marke: Avantor J.T.Baker 191601
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrose
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 50-99-7
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C6H12O6
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.54 kg
Synonym D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formelmasse 180.16
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Alkohol, wasserfrei, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™ >