Learn More
Dextrose, wasserfrei, in mehreren Pharmakopöen monographiert, U.S P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517944 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15517944 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15517944 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 192005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.46 CHF
    372.91 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 142.55 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GMP-manufactured dextrose meeting USP specifications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrose
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 50-99-7
Verpackung Poly-Flasche
Summenformel C6H12O6.
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1 l = 1.54 kg
Synonym D-(+)-Glucose, Aldehyd-d-Glucose, Glucose, wasserfrei, Dextrose, wasserfrei, D-Glucose, wasserfrei, Wasserfreie Dextrose, Dextroselösung, D-Glucose in linearer Form, dextrose solution, d-glucose in linear form
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97.5 to 102.0%
Güte Multi-Kompendium/USP
Physikalische Form Solid