Learn More
Dextrose, wasserfrei (kristalline Granulate/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25474
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10051793
Marke: Fisher BioReagents BP350500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dextrose wird häufig als Zellkultur-Additiv verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-99-7
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonym 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
PubChem CID 107526
ChEBI CHEBI:42758
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrose Anhydrous
Schmelzpunkt 146.1°C
Farbe Weiß
pH 5.9
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.8 %
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2(CHOH)4CHO
Menge 500 g
Merck Index 15, 4495
Spezifische Drehung 52.5 to 53.0° (+ or -)
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 180.08
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Fest