Learn More
Thermo Scientific™ Dextran, Ultrapure, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific™ J14495.A1
Additional Details : CAS : 9004-54-0 Gewicht : 1.00000kg
Menge 1kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15832667
  • 397.00 CHF / 1 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
9004-54-0
504.438
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
4125253
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
C18H32O16
MFCD00130935
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
Spezifikation
Dextran
C18H32O16
dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
504.438
60,000- 90,000
Kunststoffflasche
9004-54-0
MFCD00130935
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
4125253
Pulver
1kg