missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dextran (Technische Stufe~ 20K), TRC

Artikelnummer. 30010795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010795 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010795 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29911510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9004-54-0
Summenformel H2(C6H9O5)n(C7H12O5)mOH
Molekulargewicht (g/mol) 504.4
Synonym Dextrans, DEX 500, Detrax 40, Dextranen, Dextraven, Eudextran, Expandex, G 75, Gentran, Gentran 40, Hemodex, Hyscon, Hyskon, Infucoll, Intrader, Intradex, LMD, LMWD, LU 122, LVD, Longasteril 70, Macrodex, Macrose, Oncovertin N, Onkotin, PL 1S, Plasmafusin, Plasmodex, Plavolex, Polyglucin, Polyglusol, Promit, Rheodextran, Rheoisodex, Rheomacrodex, Rheopolyglucin, Rheopolyglucine, Rheorondex, Rheotran, Rondex, Serva G, T 10, T 110, T 150, T 20, T 250, T 4, T 40, T 5, T 500, T 6, T 70, Ultradex, α-Dextran, Dextran 1.5, Dextran 10, Dextran 1000, Dextran 10000, Dextran 110, Dextran 15, Dextran 150, Dextran 2000, Dextran 20000, Dextran 250, Dextran 3000, Dextran 40, Dextran 40000, Dextran 45, Dextran 500, Dextran 60, Dextran 70, Dextran 75, Dextran B 512, Dextran B1355, Dextran D 10, Dextran PL 1S, Dextran PT 25, Dextran PVD, Dextran RMI, Dextran T 10, Dextran T 100, Dextran T 110, Dextran T 150, Dextran T 20, Dextran T 2000, Dextran T 40, Dextran T 500, Dextran T 70;
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6R)-2-((((2R,3S,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-4-methoxy-6-(methoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methoxy)methyl)-6-ethyltetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
SMILES O[C@@H]1[C@@H](COC)O[C@H](COC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CC)O2)[C@H](O)[C@H]1OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dextran
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.