Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dextransulfat-Natriumsalz |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-Aminobenzoat |
| Formelmasse | 8000 (Mittelwert) |
| Güte | Reagenz |