Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz, klinische Qualität, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dextransulfat-Natriumsalz |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 g |
| IUPAC-Name | Ethyl-4-Aminobenzoat |
| Formelmasse | 6000 bis 8000 |
| Güte | Klinische Chemie |