Learn More
Dextransulfat-Natriumsalz, ca. M.W. 6,500–10,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13595000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13595000 100 g 100 Gramm
13435449 5 g 5 Gramm
13505010 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13595000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 CHF
    443.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 106.35 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dextransulfat-Natriumsalz, C9H11NO2, CAS-Nummer 9011-18-1, Americain, Anästhesin, Anaesthesin, Benzocain, Ethoform, Ethylaminobenzoat, Ethyl-p-Aminobenzoat, Norcain, Orthesin, Parathesin, 25 g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, Ethyl-4-Aminobenzoat, MFCD00081551, 165.192
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-18-1
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Molekulargewicht (g/mol) 40,000
MDL-Nummer MFCD00081551
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextran sulfate sodium salt
Namenshinweis approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L (25°C).
IUPAC-Name Dextransulfat-Natriumsalz